Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEIG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6381
PRSI6381EA 435 EUR InStock
PRSI6381
Anti-MEIG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEIG1 Antibody: MEIG1, a murine gene first identified as a testis specific gene, is a chromosome/chromatin-binding protein initially expressed during meiosis but retained in the germ cell nucleus throughout later stages of spermatogenesis. MEIG1 is a highly conserved basal metazoan gene that is indispensable for mouse spermatogenesis. It is important for normal meiotic differentiation and absolutely crucial for terminal differentiation of spermatozoa. MEIG1 encodes two alternative transcripts, designated 2a2 and 11a2, both of which encode for a common ORF but differing in their 5' untranslated region (5'UTR) due to alternative promoters.

Type:
Antigen: MEIG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité