Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEKT5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6383
PRSI6383EA 435 EUR InStock
PRSI6383
Anti-TEKT5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TEKT5 Antibody: Tektins are insoluble alpha-helical proteins related to intermediate filament proteins and are essential for the assembly of cilia and flagella. Tektin-5 (TEKT5) is a recently identified member of the Tektin family. It is predominantly expressed in testis, and its expression is upregulated during testis development. It is present in sperm flagella but not in heads, suggesting that it may act as a middle component required for flagellar stability and sperm mobility.

Type:
Antigen: TEKT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité