Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATAD3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6387
PRSI6387EA 435 EUR InStock
PRSI6387
Anti-ATAD3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATAD3A Antibody: ATAD3A is a member of the AAA ATPase family, a family of proteins that catalyze ATP into ADP and are involved in several cellular functions such as cell-cycle regulation, protein proteolysis and transport. The AAA ATPase family is characterized by a highly conserved AAA motif containing Walker homology sequences and imparting ATPase activity. Mitochondrial membrane proteins ATAD3A/B contribute to the stabilization of nucleoids and may participate in the transformation pathway and the chemosensitivity of oligodendrogliomas. The gene encoding ATAD3A/B/C maps to human chromosome 1 and has been suggested to be an anti-apoptotic marker.

Type:
Antigen: ATAD3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité