Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC141 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6399
PRSI6399EA 435 EUR InStock
PRSI6399
Anti-CCDC141 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCDC141 Antibody: Coiled-coil domain-containing protein 141 (CCDC141), also known as CAMDI, is a recently identified disrupted in schizophrenia 1 (DISC1)-binding protein that also associates with myosin II. CCDC141 preferentially associates with phosphomyosin II and causes an accumulation of phosphomyosin II at the centrosome in a DISC1-dependent manner. Knockdown of CCDC141 expression by RNAi led to severely impaired radial migration with disoriented chromosomes, suggesting that CCDC141 is required for radial migration through DISC1 and myosin II-mediated centrosome positioning during neuronal development.

Type:
Antigen: CCDC141
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité