Human CCDC141 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6399P
PRSI6399PEA 122 EUR InStock
PRSI6399P
Human CCDC141 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CCDC141 peptide is used for blocking the activity of CCDC141 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité