Anti-COX6A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
64-028
PRSI64-028EA 660 EUR InStock
PRSI64-028
Anti-COX6A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IHC-P starting dilution is: 1:25. For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: COX6A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 37-66
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité