Anti-NSMCE4A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
64-180
PRSI64-180EA 620 EUR InStock
PRSI64-180
Anti-NSMCE4A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: NSMCE4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 29-57
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité