Human HDGFRP2 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6411P
PRSI6411PEA 122 EUR InStock
PRSI6411P
Human HDGFRP2 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
HDGFRP2 peptide is used for blocking the activity of HDGFRP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité