Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYTL5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6413
PRSI6413EA 435 EUR InStock
PRSI6413
Anti-SYTL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SYTL5 Antibody: SYTL5 belongs to the synaptotagmin-like (Slp) protein family, which contains a unique Slp homolog domain (SHD) at the N-terminus. The SHD functions as a binding site for Rab27A, which plays a role in protein transport. Expression of SYTL5 is restricted to placenta and liver, suggesting that it might be involved in Rab27A-dependent membrane trafficking in specific tissues. Several members of the synaptotagmin family are calcium-sensing vesicle-fusion proteins as mediators of cell migration. SYTL7 & SYTL5 were positive regulators of chemotaxis, whereas SYTL2 was a negative regulator of chemotaxis.

Type:
Antigen: SYTL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité