Human TMEM204 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6415P
PRSI6415PEA 122 EUR InStock
PRSI6415P
Human TMEM204 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TMEM204 peptide is used for blocking the activity of TMEM204 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité