Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNK13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6423
PRSI6423EA 435 EUR InStock
PRSI6423
Anti-KCNK13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCNK13 Antibody: The closely related proteins KCNK13 and KCNK12 (also known as THIK1 and 2) are the first two members of a novel two pore-forming P domains K+ channels subfamily. The pore loop domain, a highly conserved region common to all potassium channels, is involved in determining potassium ion selectivity. Members of this family are all characterized by four transmembrane domains and may function to help influence the resting membrane potential of cells. KCNK13 is expressed mainly in the brain, but is also observed in kidneys. KCNK13 has been suggested to be a candidate for the Cs+-permeable K+ channel activated by GABA(B) receptors.

Type:
Antigen: KCNK13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité