Human KCNK13 Peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6423P
PRSI6423PEA 122 EUR InStock
PRSI6423P
Human KCNK13 Peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
KCNK13 peptide is used for blocking the activity of KCNK13 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité