Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIG121 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6443
PRSI6443EA 435 EUR InStock
PRSI6443
Anti-EIG121 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EIG121 Antibody: EIG121 (Estrogen-induced gene 121 protein) is thought to play a role as a marker of hyperestrogenic state and estrogen-related type I endometrial carcinoma. It belongs to the UPF0577 family. It is a 1013 amino acid single-pass transmembrane protein that, though expressed in normal endometrium, is overexpressed in endometriod tumors. As an evolutionarily conserved gene, EIG121 is also expressed during early xenopus development, showing maximum expression at the gastrula stage.

Type:
Antigen: EIG121
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité