Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFLTD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6447
PRSI6447EA 435 EUR InStock
PRSI6447
Anti-IFLTD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IFTLD1 Antibody: The intermediate filament tail domain-containing protein (IFLTD1) was initially identified as a candidate gene for pulmonary adenoma susceptibility 1 gene in mice. Transcripts of the gene were only detected in mouse lung tissue from strains carrying the Pas1-susceptible allele. Expression of different alleles of this gene in lung cancer cell lines resulted in different levels of colony formation in in vitro colony formation assays, suggesting that allelic variants of this gene can modulate growth of human cancer cells.

Type:
Antigen: IFLTD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité