Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARALEMMIN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6449
PRSI6449EA 435 EUR InStock
PRSI6449
Anti-PARALEMMIN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Paralemmin3 Antibody: Paralemmin3 is a recently identified protein that associates with the single immunoglobulin IL-1 receptor-related molecule (SIGIRR), a negative regulator of Toll-like receptor-interleukin 1 receptor signaling. Silencing of Paralemmin3 expression by RNAi inhibited the release of inflammatory cytokines in A549 cells after stimulation with lipopolysaccharide (LPS), suggesting Paralemmin3 may function as an adaptor in the LPS-TLR4 signaling pathway.

Type:
Antigen: PARALEMMIN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité