Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Coronin 7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6451
PRSI6451EA 435 EUR InStock
PRSI6451
Anti-Coronin 7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Coronin 7 Antibody: Coronins, such as Coronin 7, constitute an evolutionarily conserved family of WD-repeat actin-binding proteins whose function is thought to be regulating the cytoskeleton. Unlike other cytoplasmically localized Coronins, Coronin 7 localizes in part to the Golgi complex and is thought to play a role in Golgi complex morphology and function. Other experiments indicate that Coronin 7 interacts with the anti-proliferative protein TOB1 and enhances its degradation though the SCF ubiquitin ligase (E3) complex.

Type:
Antigen: Coronin 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité