Human EI24 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6451P
PRSI6451PEA 122 EUR InStock
PRSI6451P
Human EI24 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Coronin 7 peptide is used for blocking the activity of Coronin 7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité