Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM147 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6453
PRSI6453EA 435 EUR InStock
PRSI6453
Anti-TMEM147 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM147 Antibody: TMEM147 is a recently identified protein that associates with Nicalin and NOMO, forming a complex that is thought to be similar to the gamma-secretase complex. TMEM147 localizes to the endoplasmic reticulum (ER), and in zebrafish, is expressed during early development. TMEM147 also interacts with the M3 muscarinic receptor (M3R) in the ER and is thought to negatively its expression and function.

Type:
Antigen: TMEM147
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité