Human UPK1B peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6459P
PRSI6459PEA 105 EUR InStock
PRSI6459P
Human UPK1B peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
UHRF1BP1 peptide is used for blocking the activity of UHRF1BP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité