Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6483
PRSI6483EA 435 EUR InStock
PRSI6483
Anti-DDA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DDA Antibody: DDA1 (DET1 and DDB1 associated 1), along with DET1 and DDB1 and a member of the UBE2E group of canonical ubiquitin-conjugating enzymes, comprise DDD-E2 complexes, which interact with multiple ubiquitin E3 ligases. One of these E3 ligases is Cul4-containing E3 ligase complex CRL4. Cells depleted of DDA1 spontaneously accumulate double-stranded DNA breaks in a similar fashion as Cul4A-, Cul4B-, or WDR23-depleted cells, suggesting that DDA1 interacts with the CRL4 complex and may be involved in the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.

Type:
Antigen: DDA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité