Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EI24 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6487
PRSI6487EA 435 EUR InStock
PRSI6487
Anti-EI24 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EI24 Antibody: The etoposide-induced 24 (EI24) protein is an immediate-early induction target of p53-mediated apoptosis and functions as a tumor suppressor. EI24 contains six transmembrane domains and is localized to the endoplasmic reticulum (ER). It binds to Bcl-2 and may contribute to apoptosis by modulating the activity and function of Bcl-2. EI24 is highly mutated in aggressive breast cancers and its loss in breast cancer tissue correlates with tumor invasiveness. Similar findings in invasive cervical carcinoma suggest that EI24 may be a promising therapeutic target in the treatment of invasive cancer.

Type:
Antigen: EI24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité