Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6489
PRSI6489EA 435 EUR InStock
PRSI6489
Anti-HIG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HIG1 Antibody: HIG1 and HIG2 (Hypoxia-inducible gene 1 and 2, respectively) are known to be induced by hypoxic conditions. HIG1 is induced by hypoxia and by glucose deprivation in cultured cells. In addition, tumor xenografts derived from human cervical cancer cells display increased expression of HIG1 and HIG2 when they are deprived of oxygen. Unlike HIG2, which is ubiquitously expressed and might be an activator and target of the canonical Wnt pathway, the function and the mechanisms underlying its regulation of HIG1 still remained unknown. The putative link between hypoxia and an oncogenic signaling pathway might play an important role in tumorigenesis.

Type:
Antigen: HIG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité