Human ECRG1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6489P
PRSI6489PEA 122 EUR InStock
PRSI6489P
Human ECRG1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
HIG1 peptide is used for blocking the activity of HIG1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité