Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neucrin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6493
PRSI6493EA 435 EUR InStock
PRSI6493
Anti-Neucrin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NEUCRIN Antibody: Neucrin, also known as Draxin, is a repulsive guidance protein for the spinal cord and forebrain commissures. It is thought to act as an antagonist of canonical Wnt signaling by inhibiting the stabilization of cytosolic beta-catenin. Ectopically expressed neucrin inhibited growth or caused misrouting of chick spinal cord commissural axons in vivo while Neucrin-null mice showed defasciculation of spinal cord commissural axons and an absence of all forebrain commisures. Other experiments in mice have shown that olfactory bulb axonal outgrowth is inhibited by Neucrin, suggesting that Neucrin functions as an inhibitory guidance cue for olfactory bulb axons.

Type:
Antigen: Neucrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité