Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RILPL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6495
PRSI6495EA 435 EUR InStock
PRSI6495
Anti-RILPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RILPL1 Antibody: While the function of the Rab interacting lysosomal protein-like 1 (RILPL1) remains unknown, the homologous protein RILP is a small GTPase that controls transport to endocytic compartments, suggesting RILPL1 may have similar functions. However, overexpression of RILP caused enlarged lysosomes that are more centrally located in the cell, while overexpression of RILPL1 had no visible effect on the location or morphology of lysosomes.

Type:
Antigen: RILPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité