Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Strumpellin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6497
PRSI6497EA 435 EUR InStock
PRSI6497
Anti-Strumpellin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Strumpellin Antibody: Strumpellin is a ubiquitously expressed, multi-transmembrane and spectrin-repeat-containing protein. It is named for Strumpell disease; a progressive upper-motor neurodegenerative disease termed hereditary spastic paraplegia (HSP). The Strumpellin gene maps to the eighth HSP locus (SPG8) on chromosome 8p24.13. Three families liked to this locus have mutations in the Strumpellin gene; rescue studies of zebrafish with decreased Strumpellin expression with Strumpellin mRNA containing these mutations showed impaired normal function of this protein. Recent studies suggest that Strumpellin may also be involved in protein aggregation diseases.

Type:
Antigen: Strumpellin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité