Human Strumpellin peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6497P
PRSI6497PEA 122 EUR InStock
PRSI6497P
Human Strumpellin peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Strumpellin peptide is used for blocking the activity of Strumpellin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité