Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDHAF2 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6507
PRSI6507EA 435 EUR InStock
PRSI6507
Anti-SDHAF2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
SDHAF2 Antibody: SDHAF2 (Succinate dehydrogenase complex assembly factor 2) encodes a mitochondrial protein needed for FAD cofactor attach to the SDH enzyme which plays a critical role in mitochondria. SDHAF2 is a tumor suppressor, but recent evidence suggests that somatic mutations of the SDHAF2 are unlikely to contribute to parathyroid tumor development in sporadic primary hyperparathyroidism.

Type:
Antigen: SDHAF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité