Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCHSD1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6509
PRSI6509EA 415 EUR InStock
PRSI6509
Anti-FCHSD1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FCHSD1 Antibody: The FCH and double SH3 domains protein 1 (FCHSD1, also known as NWK2) and the related protein FCHSD2 were initially identified in silico as distantly related proteins to FNBP1 and FNBP2. Both share the common domain structure consisting of FCH, FBH, two SH3 and C-terminal proline-rich domains. While little is known of the function of FCHSD1, the related protein NWK is an adaptor protein that is thought to regulate Rho activity downstream of Robo receptors, suggesting that FCHSD1 may be involved in synaptic morphology by regulating actin dynamics in presynaptic terminals.

Type:
Antigen: FCHSD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité