Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DRGX Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6517
PRSI6517EA 415 EUR InStock
PRSI6517
Anti-DRGX Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
DRGX Antibody: DRGX, also known as DRG11 or PRRXL1, is a paired homeodomain transcription factor, and was initially cloned from a differential hybridization screen aimed at identifying dorsal root ganglia (DRG)-specific genes. DRGX is a key regulator of the differentiation of the spinal cord neuronal circuit dedicated to the processing of nociceptive information. DRGX is also important for the formation of the whisker-related somatosensory maps in the principal sensory nucleus of the trigeminal nerve, thalamus and somatosensory cortex.

Type:
Antigen: DRGX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité