Human TGM5 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6537P
PRSI6537PEA 122 EUR InStock
PRSI6537P
Human TGM5 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TGM5 peptide is used for blocking the activity of TGM5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité