Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6549
PRSI6549EA 435 EUR InStock
PRSI6549
Anti-SPATA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPATA1 Antibody: SPATA1, a novel cell-surface protein, is involved in shaping the sperm head during spermatogenesis. SPATA1 is localized at chromosome 1q21. At least three isoforms of SPATA1 are known to exist. The longest is preferentially expressed in hematopoietic tissues. Its extracellular domain contains a single immunoglobulin-like domain, and its intracellular segment has two immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs (ITIMs). It is thought to have an important role in hematopoietic cell signaling. The mid-sized isoform contains a short intracellular part without ITIMs, while the shortest isoform lacks the transmembrane segment and represents a potential soluble protein.

Type:
Antigen: SPATA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité