Human SPATA4 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6553P
PRSI6553PEA 122 EUR InStock
PRSI6553P
Human SPATA4 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SPATA4 peptide is used for blocking the activity of SPATA4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité