Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6555
PRSI6555EA 435 EUR InStock
PRSI6555
Anti-SPATA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPATA6 Antibody: The development of spermatogonial stem cells into spermatozoa, i.e., spermatogenesis, is a highly ordered process that requires multiple proteins, including some that are testis-specific or testis-specific isoforms of genes that are expressed in other tissues. One such protein is SPATA6: while its full-length isoform is expressed in multiple tissues including thymus, brain and testis, the shorter isoform is expressed only in testis. It has some homology to the motor domain of kinesin related proteins and with the C. elegans neural calcium sensor protein NCS-2.

Type:
Antigen: SPATA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité