Human AFAP1L1 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6559P
PRSI6559PEA 122 EUR InStock
PRSI6559P
Human AFAP1L1 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
AFAP1L1 peptide is used for blocking the activity of AFAP1L1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité