Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRICKLE2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6563
PRSI6563EA 435 EUR InStock
PRSI6563
Anti-PRICKLE2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRICKLE2 Antibody: PRICKLE2, also known as Pk2 or EPM5, is a member of a highly conserved protein family that function in the noncanonical WNT signaling pathway which regulates intracellular calcium release and planar cell polarity. Both PRICKLE2 and the related protein PRICKLE1 are expressed in postmitotic neurons and promote neurite outgrowth, and both proteins promote neurite outgrowth via the Dishevelled dependent pathway in C1300 cells. PRICKLE2 localizes to the postsynaptic density and interacts with PSD-95 and NMDA receptors. Defects in the gene encoding PRICKLE2 are associated with autosomal recessive progressive myoclonic epilepsy.

Type:
Antigen: PRICKLE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité