Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PRICKLE4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6567
PRSI6567EA 435 EUR InStock
PRSI6567
Anti-PRICKLE4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRICKLE4 Antibody: PRICKLE4, also known as over-expressed breast tumor protein (OBTP), is a member of the LIM family of proteins. It possesses two LIM domains as well as a PET domain and is thought to localize to the nucleus. Its expression in multiple malignant tissue differentiations indicate that it may play a role in cancer differentiation. Two other members of the LIM family, PRICKLE1 and PRICKLE2, are thought to function in the noncanonical WNT signaling pathway which regulates intracellular calcium release and planar cell polarity, suggesting the PRICKLE4 may play a similar role.

Type:
Antigen: PRICKLE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité