Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD33 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6595
PRSI6595EA 435 EUR InStock
PRSI6595
Anti-CD33 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CD33 Antibody: CD33 is a member of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family that is highly expressed on myeloid progenitor cells. Assessment of CD33 expression is of great importance in the immunodiagnosis of acute leukemia, allowing distinction between myeloid and lymphoid origin, as CD33 is generally restricted to the myelomonocytic lineage. CD33 can associate with the protein-tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 and thus could modulate downstream signaling events associated with cell activation. Common variants of CD33 have been found to be associated with late-onset Alzheimer's disease.

Type:
Antigen: CD33
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité