Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LEMD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6599
PRSI6599EA 435 EUR InStock
PRSI6599
Anti-LEMD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEMD1 Antibody: LEMD1 (LEM domain-containing1) is a member of cancer-testis gene family. LEMD1 is normally expressed only in testis. Six alternatively spliced forms of LEMD1 transcripts in normal testis have been identified, but only one of the six was expressed in colorectal cancers. LEMD1 may represent a promising target antigen for immunotherapy of colorectal cancers. In addition, LEMD1 and SPATA19 are putative cancer biomarkers and promising targets for active immunotherapy.

Type:
Antigen: LEMD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité