Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKLE1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6607
PRSI6607EA 435 EUR InStock
PRSI6607
Anti-ANKLE1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
ANKLE1 Antibody: Ankyrins are membrane adaptor molecules that play important roles in coupling integral membrane proteins to the spectrin-based cytoskeleton network. ANKLE1 (Ankyrin repeat and LEM domain containing 1) is a member of ankyrin repeat and LEM domain containing family. It is a potential single-pass membrane protein that contains ankyrin repeats and a Lem domain. Ankyrin repeats mediate protein-protein interactions and are among the most common structural motifs in known proteins. While the function of this protein is still under investigation, its gene locus has been associated with susceptibility to ovarian and breast cancer.

Type:
Antigen: ANKLE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité