Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA18 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6615
PRSI6615EA 435 EUR InStock
PRSI6615
Anti-SPATA18 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
SPATA18 Antibody: SPATA18, also known as SPETEX-1, was initially identified as a cytoplasmic protein of elongate spermatids that is thought to be involved in differentiation process of elongate spermatids to mature spermatozoa. Recent experiments have shown that SPATA18 is a transcriptional target of p53 and p63. It has also been suggested to play a role in mitochondria quality control by inducing intramitochondrial lysosome-like organella that eliminate oxidized mitochondrial proteins.

Type:
Antigen: SPATA18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité