Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA19 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6617
PRSI6617EA 435 EUR InStock
PRSI6617
Anti-SPATA19 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
SPATA19 Antibody: SPATA19, also known as SPERGEN1, was initially identified as a testis-specific protein that localizes to the surface of mitochondria in the middle piece of mature spermatozoa. Recent experiments have shown that elevated levels of SPATA19 have been found in basal cell carcinomas and prostate cancers, suggesting that SPATA19 may serve as a putative cancer biomarker and a target for cancer immunotherapy.

Type:
Antigen: SPATA19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité