Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIVA Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6621
PRSI6621EA 435 EUR InStock
PRSI6621
Anti-SIVA Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
SIVA Antibody: SIVA plays an important role in the apoptotic pathway induced by the CD27 antigen, a member of the tumor necrosis factor receptor (TFNR) superfamily. SIVA is a small cysteine-rich protein with a unique N-terminal amphipathic helical region, a death domain homology region (DDHR) and a C-terminal cysteine-rich B-box-like or zinc-finger-like structure. The DDHR domain binds to CD27 and induces apoptosis in T cells through a caspase-dependent mitochondrial pathway. SIVA inhibits BCL2L1 isoform Bcl-xL anti-apoptotic activity and inhibits activation of NF kappa -B and promotes T-cell receptor-mediated apoptosis. SIVA represents a potential therapeutic target for the treatment of neuronal cell death diseases.

Type:
Antigen: SIVA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité