Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6629
PRSI6629EA 435 EUR InStock
PRSI6629
Anti-DISP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DISP1 Antibody: DISP1 is the mammalian homolog of the Drosophila Dispatched segment-polarity gene and a key regulator of the Hedgehog (Hh) signaling pathway during embryonic development. DISP1 is required to move Shh from site of synthesis during embryogenesis; mutations in the gene result in lethality at mid-gestation and prevents specification of ventral cell types in the neural tube. Recent results have shown that DISP1 mediates the basolateral secretion of Shh and regulates growth of mammalian long bones through the control of Ihh.

Type:
Antigen: DISP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité