Human DISP1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6629P
PRSI6629PEA 122 EUR InStock
PRSI6629P
Human DISP1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
DISP1 peptide is used for blocking the activity of DISP1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité