Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPAC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6631
PRSI6631EA 435 EUR InStock
PRSI6631
Anti-EPAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EPAC1 Antibody: EPAC1, also known as Rap guanine nuclear exchange factor 3 and cAMPGEF-I, is widely expressed but most prominently in brain, heart, kidney, pancreas, spleen, ovary, thyroid and spinal cord. EPAC1 is a cAMP-binding protein with intrinsic guanine nuclear exchange factor activity that couples cAMP production to the activation of Rap, a GTPase belonging to the Ras family. This activation of Rap influences numerous cellular processes such as integrin-mediated cell adhesion, vascular endothelial barrier formation, and cardiac myocyte gap junction formation. Recently, EPAC1 has been suggested to also be involved in the cAMP-dependent regulation of ion channel formation, intracellular Ca++ signalling, ion transporter activity, and exocytosis.

Type:
Antigen: EPAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité