Human PTCHD2 peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6637P
PRSI6637PEA 122 EUR InStock
PRSI6637P
Human PTCHD2 peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
PTCHD2 peptide is used for blocking the activity of PTCHD2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité