Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6657
PRSI6657EA 435 EUR InStock
PRSI6657
Anti-JMJD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD3 Antibody: The Jumonji domain-containing protein 3 (JMJD3) functions as a trimethylation-specific demethylase, converting the trimethylated histone H3 Lys27 residue to the dimethylated form, and is thought to also function as a transcriptional repressor. JMJD3 plays a central role in regulation of posterior development, by regulating HOX gene expression. It is involved in inflammatory response by participating in macrophage differentiation in case of inflammation by regulating gene expression and macrophage differentiation. JMJD3 can also interact with and demethylate p53, resulting in its stabilization and localization to the nucleus in mouse embryo fibroblasts during neural stem cell differentiation.

Type:
Antigen: JMJD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité