Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYBPC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6679
PRSI6679EA 415 EUR InStock
PRSI6679
Anti-MYBPC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MYBPC1 Antibody: Myosin binding protein C (MYBPC) is a component of the thick filament of striated muscle, with the slow-type isoform designated MYBPC1. Both the fast-type (MYBPC2) and slow-type MYBPC protein contains seven immunoglobulin C2 motifs and three fibronectin type-III repeats. Multiple isoforms of MYBPC1 are known to exist, and are present in varying amounts in different skeletal muscles. It is thought that the MYBPC1 slow subfamily may play important roles in the assembly and stabilization of sarcomeric M- and A-bands and regulate the contractile properties of the actomyosin filaments.

Type:
Antigen: MYBPC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité