Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRPH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6687
PRSI6687EA 435 EUR InStock
PRSI6687
Anti-PRPH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Periphilin Antibody: Periphilin, known as PPHLN1 or gastric cancer antigen Ga50, plays a role in epithelial differentiation and contributes to epidermal integrity and barrier formation. It interacts with periplakin, a known precursor of the cornified cell envelope. Periphilin 1 is ubiquitously expressed and localizes to nucleus and cytoplasm. Existing as eight alternatively spliced isoforms, Periphilin is highly insoluble and contains a putative nuclear localization signal (NLS) within its N-terminal half, a prerequisite for the formation of insoluble complexes and a possible caspase recognition sequence and a potential nuclear export signal. Periphilin may play an important role in the nervous system.

Type:
Antigen: PRPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité